Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Threonine |
Schmelzpunkt | 255.0°C |
Farbe | Gelb |
Chlorid | 200ppm max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H |
Verlust bei Trocknung | 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs) |
Merck Index | 15, 9534 |