Learn More
L-Theanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077792
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
3081-61-6
C7H14N2O3
174.20
MFCD00059653
DATAGRPVKZEWHA-UHFFFAOYNA-N
l-theanine, theanine, theanin, s-2-amino-5-ethylamino-5-oxopentanoic acid, n-ethyl-l-glutamine, suntheanine, n5-ethyl-l-glutamine, n 5-ethyl-l-glutamine, unii-8021pr16qo
439378
CHEBI:17394
(2S)-2-Amino-5-(ethylamino)-5-oxopentansäure
CCNC(=O)CCC(N)C(O)=O
3081-61-6
C7H14N2O3
174.20
MFCD00059653
DATAGRPVKZEWHA-UHFFFAOYNA-N
l-theanine, theanine, theanin, s-2-amino-5-ethylamino-5-oxopentanoic acid, n-ethyl-l-glutamine, suntheanine, n5-ethyl-l-glutamine, n 5-ethyl-l-glutamine, unii-8021pr16qo
439378
CHEBI:17394
(2S)-2-Amino-5-(ethylamino)-5-oxopentansäure
CCNC(=O)CCC(N)C(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Theanine
Schmelzpunkt 206.0°C to 219.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2NHC(=O)CH2CH2CH(NH2)C(=O)OH
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, alcohols
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Theanine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.