Learn More
L(+)-Weinsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10655762
L(+)-Weinsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655762
2,5kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
10kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10655762
Marke: Thermo Scientific Acros 137850025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-69-4
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00064207
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Tartaric acid
Schmelzpunkt 168,0°bis 172,0 °C
Farbe Weiß oder farblos
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:1390 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol, Ethanol, Propanol und Glycerin, 4 g/l Ether, unlöslich in Chloroform
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxypropionsäure
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) ≥99%
Menge 2,5kg
Flammpunkt 210 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 0,5 % (1 g, 105 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number137855000,137850025,137850100
ChargennummerA0454791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number137855000,137850025,137850100
ChargennummerA0449207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2023 Catalog Number137855000,137850025,137850100
ChargennummerA0398860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number137855000,137850025,137850100
ChargennummerA0405513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number137855000,137850025,137850100
Name des Produkts
L(+)-Weinsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >