Learn More
L-(+)-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-(+)-Tartaric acid is widely utilized in pharmaceutical industries. It is used in soft drinks, confectionaries, food products, gelatin desserts and as a buffering agent. It forms a compound, TiCl2(O-i-Pr)2 with Diels-Alder catalyst and acta as a chelate agent in metal industries. Owing to its efficient chelating property towards metal ions, it is used in farming and metal industries for complexing micronutrients and for cleaning metal surfaces, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-(+)-Tartarsäure ist in der pharmazeutischen Industrie weit verbreitet. Wird in Erfrischungsgetränken, Zuckerwaren, Lebensmitteln, Gelatinedesserts und als Puffer verwendet. Bildet in Gegenwart eines Diels-Alder-Katalysators eine Verbindung, TiCl2(O-i-Pr)2 und wird als Chelatmittel in der Metallindustrie genutzt. Aufgrund der wirkungsvollen Chelatbildung gegenüber Metallionen Verwendung in der Landwirtschaft und in der Metallindustrie zur Komplexierung von Mikronährstoffen bzw. zur Reinigung von Metalloberflächen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Aceton.
Hinweise
Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-(+)-Tartaric acid |
pH | 2.1 |
Schmelzpunkt | 168°C to 170°C |
Merck Index | 149070 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol and acetone. |
Formelmasse | 150.09 |
Reinheit (%) | 99% |
Dichte | 1.76 |
Menge | 2500 g |
Geruch | Geruchsneutral |