Learn More
Kartell L-Shape Bacteriology Loops
Disposable L-shaped sterile polystyrene spreaders for bacteriology with special 100° angling for easier use.
Marke: Kartell 0264700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Especially handy for dispersing liquids across agar culture plates
- Available single-wrapped
- Intended to be used to transfer and spread inoculum from a clinical specimen and/or culture isolate into a culture medium (e.g.agar or broth) for subsequent in vitro diagnostic processing and/or testing
Spezifikation
1.28 in. | |
0.197 in. | |
5.75 in. | |
White | |
Sterile |
32.5 mm | |
5 mm | |
146 mm | |
Cell Spreader | |
Polystyrene |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell L-Shape Bacteriology Loops > Color: White
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur