Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serin, Zellkultur-Reagenz
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
It is a precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase. D-serine, synthesized by serine racemase from L-serine, serves as a neuronal signaling molecule by activating NMDA receptors in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Vorläufer von Glycin durch Serin-Hydroxymethyltransferase. D-Serin, synthetisiert durch Serin-Racemase aus L-Serin, dient als neuronales Signalmolekül durch Aktivierung von NMDA-Rezeptoren im Gehirn.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es ist ein Vorläufer von Glycin durch Serin-Hydroxymethyltransferase. D-Serin, synthetisiert durch Serin-Racemase aus L-Serin, dient als neuronales Signalmolekül durch Aktivierung von NMDA-Rezeptoren im Gehirn.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Serine |
Schmelzpunkt | 222°C |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 1721404 |
Merck Index | 14,8460 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 105.09 |
Güte | Zellkulturreagenz |
Menge | 10 g |
Physikalische Form | Pulver |