Learn More
L-Serinamid-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056319
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
65414-74-6
C3H9ClN2O2
140.567
MFCD00067560
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
16212403
(2S)-2-amino-3-hydroxypropanamidhydrochlorid
C(C(C(=O)N)N)O.Cl
65414-74-6
C3H9ClN2O2
140.567
MFCD00067560
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
16212403
(2S)-2-amino-3-hydroxypropanamidhydrochlorid
C(C(C(=O)N)N)O.Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Serinamide hydrochloride
Schmelzpunkt 185°C to 188°C
Farbe Weiß
Beilstein 3911773
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 95%
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver