Learn More
L-Serinamid-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Serinamide hydrochloride |
Schmelzpunkt | 185°C to 188°C |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 3911773 |
Formelmasse | 140.57 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Pulver |