Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Selenomethionin, 99 +%, ee 99 +%
164.82 € - 859.28 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3211-76-5
Summenformel C5H11NO2Se
Molekulargewicht (g/mol) 196.12
MDL-Nummer MFCD00037210
InChI-Schlüssel RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-Methylsulfanylbutansäure
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10309100
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
259962500
250 mg Glasflasche
164.82 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
10553601
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
259960010
1 g Glasflasche
464.31 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
10309150
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
259960025
2.5 g Glasflasche
859.28 €
2.50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Selenomethionin, 99 +%, ee 99 +%