Learn More
Masterflex™ L/S™ Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl und Easy-Load™ II Pumpenkopf
Masterflex™ L/S™ Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl und Easy-Load™ II Pumpenkopf für den Einsatz bei unsicherer oder nicht verfügbarer elektrischer Stromversorgung
Marke: Masterflex™ 77931-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Verwenden Sie diese Geräte, wenn die Stromversorgung nicht sicher ist oder nicht verfügbar ist
- Durchflussbereich 3,6 bis 3400 ml/min – Die Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Schlauchkopf und der Schlauchgröße ab
- Einfache Geschwindigkeitsregelung durch Einstellen des Luftdrucks mit einem Regler
- Der robuste 3/4 PS-Druckluftmotor erfordert wenig Wartung und erzeugt weniger Wärme als ein Elektromotor
- Eine sorgfältige Erdung zum Schutz vor statischer Elektrizität ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich. Antrieb hat bei 20 bis 100 psi einen Lufteingang von 3 bis 25 cfm
- Der Druckluftantrieb ist für ATEX-Zone 2 zugelassen; nur für EEX II3 G c IIC T6—-Antriebe ausgelegt, Pumpenkopf ist nicht ATEX-zugelassen
- Das lackierte Stahlgehäuse mit Schutzart IP 44 schützt vor Spritzwasser
- Flussrate 170 bis 1700 ml/min mit L/S Schlauch
- Im Lieferumfang enthalten:
- Druckluftantrieb (07569-00)
- Easy-Load™ II Pumpenkopf (77200-62)
- 10 ft. lange C-Flex™ L/S24 Schläuche
- Druckluft-/Drehzahlregler
- μm-Luftfilter
- Automatische Schmierung
- Manometer (0 bis30 psi)
- Schalldämpfer
Spezifikation
3,6 bis 3.400 ml/min | |
36,73 cm | |
L/S™ Luftbetriebener Antrieb mit variabler Drehzahl (07569-00) | |
IP 44 |
22,38 cm | |
Für den Einsatz in Bereichen, in denen die Stromversorgung unsicher oder nicht verfügbar ist | |
12,22 cm | |
20 bis 100 psi |