Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Easy-Load II Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche mit automatischer Retention fixieren Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher an ihrem Platz - Schläuche einfach aufstecken und Pumpe starten!
543.92 € - 1345.00 €
Spezifikation
Anzahl Kanäle | 1 |
---|---|
Anzahl Rollen | 4 |
Gesamthöhe (metrisch) | 12.1 cm |
Gesamtbreite (metrisch) | 12.7 cm |
Produktcode | Marke | Flussrate | Rollenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Rollenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13214250
|
Masterflex™
77200-60 |
0.06 bis 2300 ml/min | Edelstahl |
1345.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11746808
|
Masterflex™
77200-52 |
1.7 bis 2900 ml/min | Kaltgewalzter Stahl |
543.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11750869
|
Masterflex™
77200-62 |
1.7 bis 2900 ml/min | Edelstahl |
723.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche mit automatischer Retention fixieren Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher an ihrem Platz - Schläuche einfach aufstecken und Pumpe starten!
- 4-Rollen-Rotor verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation
- Eine verbesserte Schlauchbettgeometrie erhöht die Schlauchlebensdauer.
- Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) mit einem Rotor entweder aus Edelstahl (SS) oder kaltgewalztem Stahl (CRS)–Kaltgewalzter Stahl ist preisgünstiger, Edelstahl bietet hingegen eine längere Lebensdauer und größere chemische Beständigkeit.
- Modell 77201-62 mit einstellbarem Verschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, den Verschluss zu lockern (längere Lebensdauer) oder zum Erreichen höherer Drücke fester einzustellen
- Jeder Pumpenkopf für hochgradig strapazierfähige Präzisionspumpenschläuche kann die Schlauchgrößen L/S™15, L/S™24, L/S™35 und L/S™36 aufnehmen. Erzielen Sie Durchflussraten von 1,7 bis 2900 ml/min (1 bis 600 U/min)
Spezifikation
1 | |
4 | |
12.1 cm | |
12.7 cm |