Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Easy-Load II Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche
Artikelnummer. 11750869
Click to view available options
Flussrate:
0.06 bis 2300 ml/min
1.7 bis 2900 ml/min
Rollenmaterial:
Edelstahl
Kaltgewalzter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11750869
Marke: Masterflex™ 7720062
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche mit automatischer Retention fixieren Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher an ihrem Platz - Schläuche einfach aufstecken und Pumpe starten!
  • Vierrollen-Rotor verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation
  • Eine verbesserte Schlauchbettgeometrie erhöht die Schlauchlebensdauer.
  • Polyphenylensulfid (PPS)-Gehäuse mit einem Rotor aus Edelstahl oder aus kaltgewalztem Stahl — Kaltgewalzter Stahl ist preisgünstiger, Edelstahl bietet hingegen eine längere Lebensdauer und größere chemische Beständigkeit.
  • Modell 77201-60 mit einstellbarem Verschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, den Verschluss zu lockern (längere Lebensdauer) oder zum Erreichen höherer Drücke fester einzustellen
  • Jeder Pumpenkopf ist für die folgenden Schlauchgrößen geeignet: L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Umfasst Montagehardware (1 Kanal) und einen Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 in.) Länge
Spezifikation
Flussrate 1.7 bis 2900 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Hochleistungsschläuche
Enthält Einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 15 in. Länge
Modell 77200-62
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 4
Verschlussart Feststehend/befestigt
Gesamttiefe (metrisch) 7 cm
Gesamthöhe (metrisch) 12.1 cm
Gesamtbreite (metrisch) 12.7 cm
Menge Je 1
Rollenmaterial Edelstahl
Schlauchtyp L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Typ Easy-Load II Pumpenkopf
Rotormaterial Edelstahl
Geschwindigkeit 1 bis 600 U/min
Gehäusematerial Polyphenylensulfid