Learn More
Masterflex™ Digitaler L/S™ Mehrkanalantrieb mit Cartridge Pumpenkopf
Click to view available options
Flussrate:
0,0024 bis 12 ml/min
Unit Size:
1 Stück
Description
- Diese Präzisionsantriebe verfügen über analoge Fernsteuerungsoptionen und einfache Programmierung – ideal für automatisierte Prozessanwendungen
- Die Antriebe haben ein programmierbares Dispensierintervall, um die Verzögerung zwischen den Dispensierzyklen für eine bequeme, automatisierte Dispensierung einzustellen
- Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und der Anzeige. Der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße.
- Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur; die Tastensperre schützt die Einstellungen
- Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht das Spülen der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und ein Pumpen der Flüssigkeit in beide Richtungen.
- Die digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus dem benutzerfreundlichen Programmierungs- und Betriebsmenü
- Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal.; Kopien: 1 bis 9.999 Abgabezyklen, oder Zeit: Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Genauigkeit von ±0,1 % bei der Drehzahlregelung
- Reduzierverhältnis: 6000:1
Specifications
Specifications
| Kanäle | 4 |
| Regelungsart | Digitale variable Drehzahl |
| Flussrate | 0,0024 bis 12 ml/min |
| Motor Speed | 0,02 bis 100 U/min |
| Enthält | L/S Antrieb (07522-30), Mehrkanal-Pumpenkopf mit Kartusche (07519-20), vier kleine Kartuschen (07519-85), Tygon™ Schlauchsatz mit 1,42 mm ID und 1,8 m langes Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse |
| Anzahl Rollen | 8 |
| Pumpenkopf | L/S™ 4-Kanal-Pumpenkopf mit Kartusche (07519-20) |
| Schlauchtyp | Tygon™ E-LFL Zweistopp-Schlauchset – 142 mm ID (06447-34) |
| Abmessungen (L x B x H) | (37,44 x 21,08 x 21,59 cm) |
| Elektrische Anforderungen | 90 bis 260 V AC |
| Show More |