Learn More
L-Prolin-Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10582271
L-Prolin-Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582271
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10582271
Marke: Thermo Scientific Acros 303000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2133-40-6
Summenformel C6H12NO2
Molekulargewicht (g/mol) 130.17
MDL-Nummer MFCD00012708
InChI-Schlüssel BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Synonym l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733200
IUPAC-Name Methyl (2S)-pyrrolidin-2-carboxylathydrochlorid
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline methyleester hydrochloride
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Spezifischer Drehzustand −33° (20°C c=1,H2O)
Menge 5 g
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number303000250,303000050
ChargennummerA0387949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number303000250,303000050,303000010
ChargennummerA0447864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog Number303000250,303000050,303000010
ChargennummerA0412900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2022 Catalog Number303000250,303000050,303000010
ChargennummerA0398075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2021 Catalog Number303000250,303000050,303000010
Name des Produkts
L-Prolin-Methyleester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >