Learn More
L-Prolin, 99 +%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11411991 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
L-Proline, Cell Culture Reagent, ≥99% is used in cell culture media and as a component of MEM non-essential amino acids solution.
  • L-Proline is used in cell culture media.
  • L-Proline is also a component of MEM non-essential amino acids solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-85-3
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00064318
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym L-Prolin, Prolin, s-Pyrrolidin-2-Carboxylsäure, 2-Pyrrolidincarbonsäure, Proline, s-Prolin, 2S-Pyrrolidin-2-Carbonsäure, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC-Name Pyrrolidin-2 -Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Prolin, 99+ %
Schmelzpunkt 221°C
Namenshinweis Hydroxy-L-Prolin-frei
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, 162,000 mg/L at 25°C
Formelmasse 115.1
Reinheit (%) ≥99%
Güte Zellkulturreagenz
Dichte 1.064 g/mL at 24°C
Menge 100 g
Optische Drehung -82° to -85° (c=1.6, water)
Physikalische Form Pulver
pKs 1.95 (COOH), 10.64 (NH2)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.