Learn More
L-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Methyl L-phenylalaninate hydrochloride is used in pharmaceutical, food,animal feed,cosmetic,bio-chemical research etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-L-Phenylalaninat-Hydrochlorid wird in der pharmazeutischen, Lebensmittel-, Futtermittel-, kosmetischen, biochemischen Forschung usw. verwendet
Löslichkeit
Es ist in Methanol löslich. (5 mg/ml, klare, farblose Lösung)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Hygroskopisch.
Methyl-L-Phenylalaninat-Hydrochlorid wird in der pharmazeutischen, Lebensmittel-, Futtermittel-, kosmetischen, biochemischen Forschung usw. verwendet
Löslichkeit
Es ist in Methanol löslich. (5 mg/ml, klare, farblose Lösung)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Hygroskopisch.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 158°C to 162°C |
Beilstein | 3597948 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in methanol. (5mg/ ml-clear colorless solution) |
Formelmasse | 215.68 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 10 g |
Optische Drehung | +37° (c=2 in ethanol) |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |