Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, Zellkultur-Reagenz
Catalog Number p-7042836
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
63-91-2
C9H11NO2
165.19
MFCD00064227
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
6140
CHEBI:17295
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
63-91-2
C9H11NO2
165.19
MFCD00064227
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
6140
CHEBI:17295
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
The primary use of L-phenylalanine in the body is in the production of tyrosine, another amino acid. It is an essential amino acid, which is biologically converted into L-tyrosine, another one of the DNA-encoded amino acids, which in turn is converted to L-DOPA and further converted into dopamine, norepinephrine, and epinephrine. L-Phenylalanine is produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of Aspartame.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die primäre Verwendung von L-Phenylalanin im Körper ist in der Produktion von Tyrosin, einer weiteren Aminosäure. Sie ist eine essentielle Aminosäure, die biologisch in L-Tyrosin umgewandelt wird, eine weitere DNA-codierte Aminosäure, die wiederum in L-DOPA umgewandelt und weiter in Dopamin, Norepinephrin und Adrenalin umgewandelt wird. L-Phenylalanin wird für medizinische, Futtermittel- und Ernährungsanwendungen wie die Zubereitung von Aspartam hergestellt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Wässrige Löslichkeit steigt mit Erwärmung. Auch löslich in Methanol, Ethanol oder 1 M NH{4}OH
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine
Farbe Weiß
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Aqueous solubility increases with warming; Also soluble in methanol,ethanol or 1M NH4OH
IUPAC-Name S-2-amino-3-Phenylpropansäure
Formelmasse 165.19
Güte Zellkulturreagenz
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver