Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, 99 %
L-Phenylalanin, CAS-Nr.63-91-2, ist eine essentielle Aminosäure mit einer aromatischen Struktur, die bei der Biosynthese anderer Aminosäuren verwendet wird.Es ist wichtig für die Struktur und Funktion vieler Proteine und Enzyme.
33.67 € - 552.75 €
Chemische Identifikatoren
CAS 63-91-2
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00064227
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11468840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
A13238.14
25 g
33.67 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11478840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
A13238.22
100 g
86.63 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11488840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
A13238.36
500 g
340.70 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11400773
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
A13238.0B
1000 g
552.75 €
1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Phenylalanin ist eine aromatische organische Verbindung, die Amin und Säure als funktionelle Gruppen enthält. Sie ist eine essentielle Aminosäure und ihre Struktur kann als Derivat von 3-Phenylpropionsäure betrachtet werden, bei der ein Wasserstoffatom an der Position C-2 durch eine Aminogruppe ersetzt wird. Es ist eine chirale Verbindung und besteht aus zwei optischen Isomeren. Es wird auch als 2-Amino-3-phenylpropionsäure, Beta-phenylalanin, L-alfa-aminobeta-phenylpropionsäure, H-Phe-OH und (S)-2-amino-3-phenylpropionsäure bezeichnet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol und Ethanol. Unlöslich in Ethylether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
63-91-2
165.19
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
6140
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
C9H11NO2
MFCD00064227
l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
CHEBI:17295
Spezifikation
L-Phenylalanine
63-91-2
C9H11NO2
1910408
l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
(2S)-2-amino-3-Phenylpropansäure
6140
165.19
−34° (c=2 in Water)
∼275°C (decomposition)
99%
MFCD00064227
14,7271
Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. Insoluble in ethyl ether and benzene.
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
165.19
CHEBI:17295
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-568-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AY7535000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen