Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, ≥98.5 % Artikelnummer.: 10574061
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, ≥98.5 %
Artikelnummer. 10574061
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10574061
Marke: Thermo Scientific Chemicals 130310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63-91-2
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00064227
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine
Schmelzpunkt 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% aq. soln.)
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 20ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Blei (Pb) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98.5+%
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung − 34.10
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
IUPAC-Name S-2-amino-3-Phenylpropansäure
Spezifischer Drehzustand − 34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Menge 25 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, ≥98.5 % >