Learn More
L(+)-Penicillamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.30 € - 145.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1113-41-3 |
---|---|
Summenformel | C5H11NO2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 149.21 |
MDL-Nummer | MFCD00064303 |
InChI-Schlüssel | VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N |
Synonym | l-penicillamine, 3-mercapto-l-valine, penicillamine l-form, l-+-beta-mercaptovaline, l-pen, 2r-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid, 3-sulfanyl-l-valine, h-pen-oh, unii-no1yib7oig, 3,3-dimethyl-l-cysteine |
PubChem CID | 92863 |
ChEBI | CHEBI:50869 |
IUPAC-Name | (2R)-2-Amino-3-methyl-3-sulfanylbutansäure |
SMILES | CC(C)(C(C(=O)O)N)S |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10279750
|
Thermo Scientific Acros
416870010 |
1 g | Glasflasche |
46.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10239800
|
Thermo Scientific Acros
416870050 |
5 g | Glasflasche |
145.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1113-41-3 | |
149.21 | |
VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N | |
92863 | |
(2R)-2-Amino-3-methyl-3-sulfanylbutansäure |
C5H11NO2S | |
MFCD00064303 | |
l-penicillamine, 3-mercapto-l-valine, penicillamine l-form, l-+-beta-mercaptovaline, l-pen, 2r-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid, 3-sulfanyl-l-valine, h-pen-oh, unii-no1yib7oig, 3,3-dimethyl-l-cysteine | |
CHEBI:50869 | |
CC(C)(C(C(=O)O)N)S |
Spezifikation
L(+)-Penicillamine | |
1113-41-3 | |
Weiß | |
98% | |
(CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H | |
04, III, 1662 | |
+63° (20°C c=5,1 M NaOH) | |
l-penicillamine, 3-mercapto-l-valine, penicillamine l-form, l-+-beta-mercaptovaline, l-pen, 2r-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid, 3-sulfanyl-l-valine, h-pen-oh, unii-no1yib7oig, 3,3-dimethyl-l-cysteine | |
VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N | |
(2R)-2-Amino-3-methyl-3-sulfanylbutansäure | |
92863 | |
149.21 | |
Kristallpulver |
98% | |
206,0 °C | |
Echt | |
C5H11NO2S | |
MFCD00064303 | |
15, 7197 | |
+ 63.00 | |
(5% in water) Clear colorless | |
CC(C)(C(C(=O)O)N)S | |
149.21 | |
CHEBI:50869 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 214-203-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YV9445500
- L(+)-Penicillamine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only