Learn More
L-Malsäure, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15815178 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15815178
Marke: Thermo Scientific J18700.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-67-6
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.087
MDL-Nummer MFCD00064213
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC-Name (2 S)-2-Hydroxybutanandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Malic acid
Schmelzpunkt 100°bis 106 °C
Beilstein 1723541
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 1,6
Menge 500 g
Flammpunkt > 110 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Relative Dichte 1,6