Learn More
L-Äpfelsäure, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11319109 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 97-67-6
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.087
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym L-Äpfelsäure, L---Äpfelsäure, s-2-Hydroxysuccinsäure, 2s-2-Hydroxybutanedionsäure, L--Äpfelsäure, Apfelsäure, --Apfelsäure, L-Apfelsäure, S-Äpfelsäure, s-2-Hydroxybutanedionsäure
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxybutandionsäure
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Äpfelsäure
Farbe Weiß
Formelmasse 134.1
Reinheit (%) 99%
Menge 1 kg
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Malic Acid Free Acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-malic acid