Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin Monohydrochlorid, ≥99 %
Artikelnummer. 11408850
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11408850
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16249.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
L-Lysine monohydrochloride is widely used as nutritional supplements in food and beverage industries. It can also be used in animal feed as source of L-Lysine.  L-Lysine Monohydrochloride can be used in a wide variety of industries including: food production, beverage, pharmaceutical, agriculture/animal feed, and various other industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Lysin-Monohydrochlorid wird in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie häufig als Nahrungsergänzungsmittel verwendet. Es kann auch in Tierfutter als Quelle von L-Lysin verwendet werden.  L-Lysin-Monohydrochlorid kann in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden, darunter Lebensmittelproduktion, Getränke, Pharmazie, Landwirtschaft/Tierfutter und verschiedene andere Branchen.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-27-2
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäurehydrochlorid
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine monohydrochloride
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Beilstein 3563889
Merck Index 14,5636
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Menge 50 g
Formelmasse 182.65
Optische Drehung +20° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) ≥99%