Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysin-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 10625042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10625042
Marke: Thermo Scientific Chemicals 173730250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39665-12-8 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39665-12-8
Summenformel C6H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.21
MDL-Nummer MFCD00151035
InChI-Schlüssel HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Synonym l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Lysine monohydrate
Schmelzpunkt 212.0°C to 214.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 9 to 10.5 (2.5% soln. at 25°C)
Farbe Weiß bis gelb
Chlor (Cl) 300ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 435
Spezifische Drehung + 26.25
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 14, 5636
Transmission 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1500g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in common neutral solvents
Wasser 10 to 11.5%
IUPAC-Name 2,6-diaminohexanoic acid hydrate
Spezifischer Drehzustand + 26.25 (20.00°C c=8,6N HCl)
Menge 25 g
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle