Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysin-Monohydrat, 99 % Artikelnummer.: 10044093
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysin-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 10044093
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10044093
Marke: Thermo Scientific Chemicals 173735000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39665-12-8
Summenformel C6H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.21
MDL-Nummer MFCD00151035
InChI-Schlüssel HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Synonym l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Lysine monohydrate
Schmelzpunkt 212.0°C to 214.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 9 to 10.5 (2.5% soln. at 25°C)
Farbe Weiß bis gelb
Chlor (Cl) 300ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 435
Spezifische Drehung + 26.25
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 14, 5636
Transmission 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1500g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in common neutral solvents
Wasser 10 to 11.5%
IUPAC-Name (2S)-2,6-diaminohexansäure;Hydrat
Spezifischer Drehzustand + 26.25 (20.00°C c=8,6N HCl)
Menge 500 g
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • L(+)-Lysine monohydrate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysin-Monohydrat, 99 % >