Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysin-Methylester-Dihydrochlorid, 99 %
Beschreibung
L-Lysine methyl ester dihydrochloride is used in the production of lysine methyl ester based cationic surfactants and hydrogels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Lysin-Methylester-Dihydrochlorid wird bei der Herstellung von kationischen Tensiden und Hydrogelen auf Lysin-Methylester-Basis verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Lysine methyl ester dihydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼200°C (decomposition) |
Beilstein | 5302183 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 233.14 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249540 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A18157.22,A18157.14,A18157.36 |
10241688 | Analysenzertifikat | 05/07/2022 | A18157.22,A18157.14,A18157.36 |
10137134 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18157.22,A18157.14,A18157.36 |
10214662 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18157.22,A18157.14,A18157.36 |
10230925 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18157.22,A18157.14,A18157.36 |