Learn More
L-Lysin-Methylester-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15520614 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15520614
Marke: Thermo Scientific Acros 459271000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26348-70-9 | C7H18Cl2N2O2 | 233.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26348-70-9
Summenformel C7H18Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 233.13
MDL-Nummer MFCD00039067
InChI-Schlüssel SXZCBVCQHOJXDR-ILKKLZGPSA-N
Synonym l-lysine methyl ester dihydrochloride, h-lys-ome.2hcl, methyl l-lysinate dihydrochloride, l-lysine methyl ester 2hcl, s-methyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl l-lysinate hcl, lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, h-lys-ome
PubChem CID 117778
IUPAC-Name Methyl (2S)-2,6-diaminohexanoat;dihydrochlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Schmelzpunkt 200.0°C
Infrarotspektrum Echt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 100 g
Formelmasse 233.14
Reinheit (%) 98%