Learn More
L-Lysin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Synthesis of hyperbranched polylysine using the N-hydroxysuccinimide ester of L-lysine dihydrochloride as AB 2 building block. The histidine and lysine standards were prepared from L-histidine monohydro- chloride and L-lysine dihydrochloride respectively. L-Homocitrulline-The copper complex was prepared from L-lysine dihydrochloride in 80 to 86 per cent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Synthese von hochverzweigtem Polylysin unter Verwendung des N-Hydroxysuccinimidesters von L-Lysindihydrochlorid als AB2-Baustein. Die Histidin- und Lysinstandards wurden aus L-Histidin-Monohydrochlorid bzw. L-Lysin-Dihydrochlorid hergestellt. L-Homocitrullin - Der Kupferkomplex wurde aus L-Lysin-Dihydrochlorid in einer Ausbeute von 80 bis 86 Prozent hergestellt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Lysine dihydrochloride |
Schmelzpunkt | 202°C to 206°C |
Beilstein | 4539715 |
Merck Index | 14,5636 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (100mg/ml). |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 219.11 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10244315 | Analysenzertifikat | 01/11/2022 | A16127.14,A16127.22 |
H6397A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16127.14,A16127.22 |
10217256 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16127.14,A16127.22 |
10191057 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16127.14,A16127.22 |
10223013 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16127.14,A16127.22 |