Learn More
L-Lysin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10405851
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-26-1
Summenformel C6H16Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.11
MDL-Nummer MFCD00066389
InChI-Schlüssel JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
PubChem CID 69567
SMILES Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Lysine dihydrochloride
Schmelzpunkt 202.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2(CH2)4CH(NH2)COOH·2HCl
Spezifische Drehung + 14.00
Merck Index 14, 5636
IUPAC-Name dihydrogen (2S)-2,6-diaminohexanoic acid dichloride
Spezifischer Drehzustand +14.00 (18.00°C c=2,water)
Menge 100 g
Formelmasse 219.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • L-Lysine dihydrochloride
Name des Produkts
L-Lysin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >