Learn More
L(+)-Leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(+)-Leucinol |
Infrarotspektrum | Echt |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm) |
Spezifische Drehung | +3° to +5° (20°C, 589nm) (c=9, ethanol) |
Dichte | 0.91g/mL |
Spezifischer Drehzustand | +4° (20°C 589nm,c=9,ethanol) |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Flüssig |