Learn More
L-Leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Leucinol |
| Brechungsindex | 1.451 |
| Dichte | 0.917 |
| Siedepunkt | 198°C to 200°C |
| Menge | 25 g |
| Flammpunkt | 90°C (194°F) |
| Optische Drehung | +1.1° (Neat) |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Beilstein | 1719240 |
| Formelmasse | 117.19 |
| Mehr anzeigen |