Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, Zellkultur-Reagenz
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Beschreibung
In cosmetics industry it is used as antistatic agent, hair conditioning and skin conditioning. L-Leucine acts as a nutrient signal to stimulate protein synthesis. It has also activates the mammalian target of rapamycin kinase that regulates cell growth. Leucine has been used as a molecular marker in the recovery of DNA from paleontological samples for PCR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In der Kosmetikindustrie wird es als Antistatikmittel, Haarpflege und Hautpflege eingesetzt. L-Leucin dient als Nährstoffsignal zur Anregung der Proteinsynthese. Sie hat auch das Säugetierziel der Rapamycin-Kinase aktiviert, welches das Zellwachstum reguliert. Leucin wurde als molekularer Marker bei der DNA-Rückgewinnung aus paläontologischen Proben für die PCR-Analyse verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Löslich in 1 M HCl (100 mg/ml), Wasser (24.3 mg/ml), Essigsäure (10.9 mg/ml) und Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
In der Kosmetikindustrie wird es als Antistatikmittel, Haarpflege und Hautpflege eingesetzt. L-Leucin dient als Nährstoffsignal zur Anregung der Proteinsynthese. Sie hat auch das Säugetierziel der Rapamycin-Kinase aktiviert, welches das Zellwachstum reguliert. Leucin wurde als molekularer Marker bei der DNA-Rückgewinnung aus paläontologischen Proben für die PCR-Analyse verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Löslich in 1 M HCl (100 mg/ml), Wasser (24.3 mg/ml), Essigsäure (10.9 mg/ml) und Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Leucine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 1721722 |
Merck Index | 14,5451 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Soluble in 1M HCl (100mg/ml),water (24.3mg/ml),acetic acid (10.9mg/ml),and alcohol. Insoluble in ether. |
Formelmasse | 131.17 |
Güte | Zellkulturreagenz |
Dichte | 1.293 |
Menge | 100 g |