Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, Zellkultur-Reagenz Artikelnummer.: 15445129
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15445129
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 15445129
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62824.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
In cosmetics industry it is used as antistatic agent, hair conditioning and skin conditioning. L-Leucine acts as a nutrient signal to stimulate protein synthesis. It has also activates the mammalian target of rapamycin kinase that regulates cell growth. Leucine has been used as a molecular marker in the recovery of DNA from paleontological samples for PCR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In der Kosmetikindustrie wird es als Antistatikmittel, Haarpflege und Hautpflege eingesetzt. L-Leucin dient als Nährstoffsignal zur Anregung der Proteinsynthese. Sie hat auch das Säugetierziel der Rapamycin-Kinase aktiviert, welches das Zellwachstum reguliert. Leucin wurde als molekularer Marker bei der DNA-Rückgewinnung aus paläontologischen Proben für die PCR-Analyse verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Löslich in 1 M HCl (100 mg/ml), Wasser (24.3 mg/ml), Essigsäure (10.9 mg/ml) und Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-90-5
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00002617
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Beilstein 1721722
Merck Index 14,5451
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Soluble in 1M HCl (100mg/ml),water (24.3mg/ml),acetic acid (10.9mg/ml),and alcohol. Insoluble in ether.
Dichte 1.293
Menge 500 g
Formelmasse 131.17
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, Zellkultur-Reagenz >