Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Leucine |
Schmelzpunkt | 286.0°C to 288.0°C |
Ammonium | 200ppm max. |
CAS | 61-90-5 |
pH | 5.5 to 7.0 (1% aq. soln.) |
Farbe | Weiß |
Chlorid | 500ppm max. |
Schwermetalle (als Pb) | 20ppm max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Eisen (Fe) | 30ppm max. |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, 99 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur