Learn More
L-Leucin-4-nitroanilid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used to detect/evaluate functionality of amino peptidases. The compound is used in an ELISA assay to detect biological functionality of chicken amino peptidase produced by E. coli. It is also employed to characterize the native IRAP (placental leucine amino peptidase). Leu-pNA, Chromogenic Substrate is documented for use with pure samples as well as cell extracts in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird verwendet, um die Funktionalität von Amino-Peptidasen zu erkennen/bewerten. Die Verbindung wird in einem ELISA-Assay verwendet, um die biologische Funktionalität der von E. coli hergestellten Hühner-Amino-Peptidase zu ermitteln. Es wird auch zur Charakterisierung der nativen IRAP (plazentale Leucin-Amino-Peptidase) eingesetzt. Leu-pNA, chromogenes Substrat ist für die Verwendung mit reinen Proben sowie Zellextrakten in vitro dokumentiert.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (>100 mM) und Methanol (>25 mM).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter an einem gut belüfteten Ort fest verschlossen.
Es wird verwendet, um die Funktionalität von Amino-Peptidasen zu erkennen/bewerten. Die Verbindung wird in einem ELISA-Assay verwendet, um die biologische Funktionalität der von E. coli hergestellten Hühner-Amino-Peptidase zu ermitteln. Es wird auch zur Charakterisierung der nativen IRAP (plazentale Leucin-Amino-Peptidase) eingesetzt. Leu-pNA, chromogenes Substrat ist für die Verwendung mit reinen Proben sowie Zellextrakten in vitro dokumentiert.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (>100 mM) und Methanol (>25 mM).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter an einem gut belüfteten Ort fest verschlossen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Leucine-4-nitroanilide |
Schmelzpunkt | 89°C to 90°C |
Beilstein | 2218433 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO (>100 mM),and methanol (>25 mM). |
Formelmasse | 251.29 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 1 g |