Learn More
L-Leucinamid Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Leucinamide hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4237021 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Optische Drehung | +9.5° (c=2 in Water) |
IUPAC-Name | 2-amino-4-methylpentanamide hydrochloridyl |
Formelmasse | 166.65 |
Reinheit (%) | 99% |