Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucin, Zellkultur-Reagenz
57.30 € - 144.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 73-32-5 |
---|---|
Summenformel | C6H13NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 131.18 |
MDL-Nummer | MFCD00064222 MFCD00004268 |
InChI-Schlüssel | AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N |
Synonym | l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile |
PubChem CID | 6306 |
ChEBI | CHEBI:17191 |
IUPAC-Name | (2S,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure |
SMILES | CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15425319
|
Thermo Scientific Chemicals
J63045.14 |
25 g |
57.30 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15435319
|
Thermo Scientific Chemicals
J63045.22 |
100 g |
144.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
73-32-5 | |
131.18 | |
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N | |
6306 | |
(2S,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure |
C6H13NO2 | |
MFCD00064222 MFCD00004268 | |
l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile | |
CHEBI:17191 | |
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O |
Spezifikation
L-Isoleucine | |
73-32-5 | |
C6H13NO2 | |
1721792 | |
l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile | |
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O | |
131.18 | |
CHEBI:17191 | |
Zellkulturreagenz | |
Pulver |
∽287°C (decomposition) | |
Weiß | |
MFCD00064222 MFCD00004268 | |
14,5179 | |
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N | |
(2S,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure | |
6306 | |
131.18 | |
+40° (c=5 in 6N HCl) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-798-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NR4705000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only