Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)Homoarginin-Hydrochlorid, 98 %
68.50 € - 595.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1483-01-8 |
---|---|
Summenformel | C7H16N4O2·HCl |
Molekulargewicht (g/mol) | 224.69 |
MDL-Nummer | MFCD00012622 |
InChI-Schlüssel | YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N |
Synonym | l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl |
PubChem CID | 2723930 |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-6-(diaminomethylideneamino)hexansäure, Hydrochlorid |
SMILES | C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10499260
|
Thermo Scientific Chemicals
169090010 |
1 g | Glasflasche |
68.50 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10553341
|
Thermo Scientific Chemicals
169090050 |
5 g | Glasflasche |
213.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15179203
|
Thermo Scientific Chemicals
169090250 |
25 g | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1483-01-8 | |
224.69 | |
YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N | |
2723930 | |
C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl |
C7H16N4O2·HCl | |
MFCD00012622 | |
l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl | |
(2S)-2-amino-6-(diaminomethylideneamino)hexansäure, Hydrochlorid |
Spezifikation
L(+)-Homoarginine hydrochloride | |
1483-01-8 | |
Weiß | |
98% | |
H2NC(=NH)NH(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl | |
+18.00 (20.00°C c=1,1N HCl) | |
l-homoarginine hydrochloride, s-2-amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride, l +-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh.hcl, l-homoarginine hcl, l-+-homoarginine hydrochloride, h-homoarg-oh, h-dl-hcit-oh, h-homoarg-oh hcl, h-har-oh hcl | |
YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N | |
(2S)-2-amino-6-(diaminomethylideneamino)hexansäure, Hydrochlorid | |
2723930 | |
98% |
99+% | |
213.0°C to 215.0°C | |
Echt | |
C7H16N4O2·HCl | |
MFCD00012622 | |
+ 18.00 | |
Solubility in water: 50mg/mL | |
C(CCN=C(N)N)CC(C(=O)O)N.Cl | |
224.69 | |
224.69 | |
Granulatpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 216-045-6
Produktidentifikator
- L(+)-Homoarginine hydrochloride
RUO – Research Use Only