Learn More
L-Histidin, Rein, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
3 kg
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 282°C |
pH | 7.0 to 8.5 |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
Formelmasse | 155.16g/mol |
Menge | 3 kg |
Physikalische Form | Fest |