Learn More
L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, Zellkulturreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
L-Histidine is used in cell culture media formulations used in biomanufacturing. L-Histidine has been used to study cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line MOLT-4 to study modulation of apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Histidin wird in Zellkulturmedienformulierungen für die Bioverarbeitung verwendet. L-Histidin wurde zur Untersuchung von Kulturen der humanen T-lymphoblastischen Leukämie-Zelllinie MOLT-4 zur Untersuchung der Modulation der Apoptose verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
L-Histidin wird in Zellkulturmedienformulierungen für die Bioverarbeitung verwendet. L-Histidin wurde zur Untersuchung von Kulturen der humanen T-lymphoblastischen Leukämie-Zelllinie MOLT-4 zur Untersuchung der Modulation der Apoptose verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Histidine monohydrochloride monohydrate |
Schmelzpunkt | ∽240°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 4168261 |
Merck Index | 14,4720 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water |
Formelmasse | 209.63 (191.62 Anhydrous) |
Güte | Zellkulturreagenz |
Menge | 10 g |
Optische Drehung | +10° (c=5 in 5N HCl) |