Learn More
L-Glutathion, oxidiert, Thermo Scientific Chemicals
Es dient als Wasserstoffakzeptor bei der enzymatischen Bestimmung von NADP und NADPH
77.30 € - 259.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 27025-41-8 |
---|---|
Summenformel | C20H32N6O12S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 612.63 |
MDL-Nummer | MFCD00150701 |
InChI-Schlüssel | YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N |
Synonym | oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized |
PubChem CID | 65359 |
ChEBI | CHEBI:17858 |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxymethylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure |
SMILES | N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15405909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63715.03 |
1 g |
77.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15415909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63715.06 |
5 g |
259.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
L-Glutathione is used as a Acts as hydrogen acceptor in enzymatic determination of NADP and NADPH, it is used to reduced back to glutathione (GSH) via the NADPH-dependent enzyme glutathione reductase. The ratio of GSH to GSSG is often used to gauge the level of oxidative stress in cells, with higher concentrations of GSSG implying more oxidative stress
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenL-Glutathion wird als Wasserstoffakzeptor bei der enzymatischen Bestimmung von NADP und NADPH verwendet und zur Reduzierung zurück auf Glutathion (GSH) über das NADPH-abhängige Enzym Glutathion-Reduktase. Das Verhältnis von GSH zu GSSG wird häufig herangezogen, um den Grad des oxidativen Stresses in Zellen zu messen, wobei höhere Konzentrationen von GSSG auf mehr oxidativen Stress hindeuten
Löslichkeit
Löslich in Wasser, DMF und Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Chemische Identifikatoren
27025-41-8 | |
612.63 | |
YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N | |
65359 | |
(2S)-2-Amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxymethylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure |
C20H32N6O12S2 | |
MFCD00150701 | |
oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized | |
CHEBI:17858 | |
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O |
Spezifikation
L-Glutathione, oxidized | |
Weiß | |
MFCD00150701 | |
14,4475 | |
Soluble in water,DMF,and ethanol. | |
−105° (c=2 in Water) | |
(2S)-2-Amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxymethylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure | |
65359 | |
612.64 |
27025-41-8 | |
C20H32N6O12S2 | |
1718700 | |
oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized | |
YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N | |
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O | |
612.63 | |
CHEBI:17858 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 248-170-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MC0556500
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only