Learn More
L-Glutamin, MP Biomedicals
27.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 ml
Specifications
Chemischer Name oder Material | L-Glutamin |
CAS | 56-85-9 |
Summenformel | C5H10N2O3 |
MDL-Nummer | MFCD00008044 |
Synonym | L-Glutamin, Glutamin, L-+-Glutamin, Glutaminsäureamid, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
InChI-Schlüssel | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
SMILES | N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-4-carbamoylbutansäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 146.15 |
PubChem CID | 5961 |
Show More |