Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutamin, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15453319
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15453319
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60573.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-85-9
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00008044
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-Name (2S)-2,5-diamino-5-Oxopentansäure
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamine
pH 5.0 to 6.0
Farbe Weiß
Beilstein 1723797
Merck Index 14,4471
Menge 1 kg
Formelmasse 146.14
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Kristallpulver