Learn More
Cytiva L-Glutamin
Ergänzen serum- und proteinfreie Medien mit dieser Aminosäure.
Marke: Cytiva
29.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23281" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Gefroren lagern | |
29,2 mg/mL | |
0,1 μm steril gefiltert |
L-Glutamin, 200 mM-Lösung (29.2 mg/ml Glutamin in 0.85 % NaCl), 500 ml | |
Flüssig | |
500 mL |