Learn More
Cytiva L-Glutamin
Ergänzen serum- und proteinfreie Medien mit dieser Aminosäure.
Marke: Cytiva
23.05 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Gefroren lagern | |
29,2 mg/mL | |
0,1 μm steril gefiltert |
L-Glutamin, 200 mM-Lösung (29.2 mg/ml Glutamin in 0.85 % NaCl), 100 ml | |
Flüssig | |
100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.