Learn More
Gibco™ L-Glutamin (200 mM)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15410314
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15410314
Marke: Gibco™ A2916801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
L-Glutamin (200 mM)
L-Glutamin ist eine für Zellkulturen erforderliche Aminosäure. L-Glutamin ist an der Bildung von Purin- und Pyrimidin-Nukleotiden, Aminozuckern, Glutathion, L-Glutamat und anderen Aminosäuren sowie an der Protein-Synthese und Glukose-Produktion beteiligt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Aminosäuren ist L-Glutamin in der Lösung nicht stabil. Die Geschwindigkeit des Abbaus verläuft in Abhängigkeit von Zeit, Temperatur und pH-Wert. Gibco™ L-Glutamin ist eine gebrauchsfertige, als Zellkulturergänzung fungierende 200 mM-Stammlösung. Die optimale Konzentration hängt von der Zellart und dem für die Zellkultur verwendeten Medium ab, liegt aber im Allgemeinen im Bereich von 2 – 6 mM.
Darüber hinaus bieten wir Gibco™ GlutaMAX™ Supplement als stabile Alternative zu L-Glutamin an.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ L-Glutamin wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Um eine lückenlose Verfügbarkeit sicherzustellen, bieten wir auch ein identisches Gibco™ L-Glutamin-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 6 bis 8
Menge 100 ml
Glutamin L-Glutamin
Versandbedingung Trockeneis
Umweltfreundliche Eigenschaften Sustainable packaging
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.