Learn More
L-Glutamic acid, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001061
L-Glutamic acid, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001061
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 30001061
Marke: Tocris Bioscience 0218/1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Endogenous, non-selective glutamate receptor agonist
L-Glutamic acid is a the predominant excitatory transmitter in the mammalian central nervous system. L-Glutamic acid acts at ionotropic and metabotropic glutamate receptors.
MNI-caged-L-glutamate (Cat. No. 1490) also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid
CAS 56-86-0
Summenformel C5H9NO4
MDL-Nummer MFCD00002634
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-aminopentanidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
Menge 1 g
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
L-Glutamic acid, Tocris Bioscience™ >