Learn More
L-Glutaminsäure, entspricht den Vorgaben mehrerer Arzneibücher, F.C.C., J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Glutaminsäure |
CAS | 56-86-0 |
Summenformel | C5H9NO4 |
MDL-Nummer | MFCD00002634 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Synonym | l-Glutaminsäure, Glutaminsäure, 2s-2-Aminopentanondisäure, s-2-Aminopentandisäure, Glut-Säure, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex |
InChI-Schlüssel | WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | NC(CCC(O)=O)C(O)=O |
IUPAC-Name | (2S)-2-Aminopentansäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 147.13 |