Learn More
L-(+)-Glutaminsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, BAKER™, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-(+)-Glutaminsäure, Mononatriumsalz |
Namenshinweis | Monohydrat |
CAS | 6106-04-3 |
Summenformel | C5H10NNaO5 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Synonym | Mononatriumglutamat, L-Glutaminsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat, p.a, L-Glutaminsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat-NT, L-Glutaminsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat, SAJ-Sonderklasse, Mononatriumglutamat, US-Pharmakopeia (USP) Referenzstandard, L-Glutaminsäure, Mononatriumsalz, niedriger Endotoxingehalt, Pharmagütegrad, hergestellt unter geeigneten Kontrollen für die Verwendung als Rohstoff in der pharmazeutischen oder biopharmazeutischen Produktion, geeignet für Zellkulturen |
InChI-Schlüssel | GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M |
SMILES | C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na] |
IUPAC-Name | (2S)-2-aminopentanidsäure;Natrium;hydrat |
Molekulargewicht (g/mol) | 187.13 |