Learn More
L-Glutaminsäure-Dimethylester-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutaminsäuredimethylester-Hydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit oder Hitze lagern.
L-Glutaminsäuredimethylester-Hydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit oder Hitze lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 99°C to 103°C |
Beilstein | 4238829 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol (50mg/ml). |
Formelmasse | 211.65 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 5 g |
Geruch | Geruchsneutral |
Optische Drehung | +26° (c=5 in Water) |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |